Merck
AMBH324AB714
Ambeed, Inc.
4-Ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,300
5 G
¥29,400
10 G
¥47,100
25 G
¥86,200
ベンダーカタログ番号: A156847-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,300
5 G
¥29,400
10 G
¥47,100
25 G
¥86,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
410.88
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A156847-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-ethoxy-3-(1-methyl-7-oxo-3-propyl-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C17H19ClN4O4S/c1-4-6-12-14-15(22(3)21-12)17(23)20-16(19-14)11-9-10(27(18,24)25)7-8-13(11)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,19,20,23)
InChI Key
RVVOSOSBFSYZDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139756-22-2.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)