Merck
AMBH324AB6F0
Ambeed, Inc.
1-Butyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,200
1 G
¥21,200
5 G
¥43,800
ベンダーカタログ番号: A138057-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,200
1 G
¥21,200
5 G
¥43,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A138057-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-butyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H12N2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
FMPJPCHSXGNEMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52096-24-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)