Merck
AMBH324AB6D9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-amino-3-methylpiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,300
250 MG
¥21,900
1 G
¥36,500
5 G
¥130,300
ベンダーカタログ番号: A125351-100MG
¥19,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,300
250 MG
¥21,900
1 G
¥36,500
5 G
¥130,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A125351-100MG
¥19,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-methyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-5-6-11(4,12)8-13/h5-8,12H2,1-4H3
InChI Key
BSSYZMZEARMCMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1158759-06-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1158759-06-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)