Merck
AMBH324AB6A5
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(tosyloxy)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,400
5 G
¥21,500
10 G
¥27,400
25 G
¥52,600
ベンダーカタログ番号: A102151-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,400
5 G
¥21,500
10 G
¥27,400
25 G
¥52,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
355.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A102151-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H25NO5S/c1-13-7-9-15(10-8-13)24(20,21)23-14-6-5-11-18(12-14)16(19)22-17(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11-12H2,1-4H3
InChI Key
SKOKKOPKFKENHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85275-46-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)