Merck
AMBH324A585D
Ambeed, Inc.
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,200
5 G
¥10,600
10 G
¥11,300
25 G
¥14,200
100 G
¥22,400
500 G
¥75,600
1 KG
¥142,700
ベンダーカタログ番号: A476158-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,200
5 G
¥10,600
10 G
¥11,300
25 G
¥14,200
100 G
¥22,400
500 G
¥75,600
1 KG
¥142,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A476158-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-amino-2,6-piperidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(8)7-5(3)9;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8,9);1H
InChI Key
YCPULGHBTPQLRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24666-56-6.html
Synonym
[H+].C1C(N)C(=O)NC(=O)C1.[Cl-]
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)