Merck
AMBH3155FE65
Ambeed, Inc.
2,9-Dichloro-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,600
250 MG
¥17,700
1 G
¥39,600
5 G
¥141,600
ベンダーカタログ番号: A948914-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,600
250 MG
¥17,700
1 G
¥39,600
5 G
¥141,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
401.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A948914-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2,9-dichloro-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
Inchi Code
1S/C24H14Cl2N2/c25-21-13-19(15-7-3-1-4-8-15)17-11-12-18-20(16-9-5-2-6-10-16)14-22(26)28-24(18)23(17)27-21/h1-14H
InChI Key
ILQFTFBKMWFBPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1229012-68-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)