Merck
AMBH3155FDE0
Ambeed, Inc.
4-Acetamidobenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,600
250 MG
¥21,900
1 G
¥46,400
ベンダーカタログ番号: A830621-100MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,600
250 MG
¥21,900
1 G
¥46,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A830621-100MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-7(12)11-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
AWRGRDOODISXNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25412-53-7.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)