Merck
AMBH3155FD9A
Ambeed, Inc.
1-Hexylimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,100
1 G
¥9,300
5 G
¥12,400
25 G
¥29,200
100 G
¥89,900
ベンダーカタログ番号: A778732-250MG
¥9,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,100
1 G
¥9,300
5 G
¥12,400
25 G
¥29,200
100 G
¥89,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A778732-250MG
¥9,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-hexyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-2-3-4-5-7-11-8-6-10-9-11/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3
InChI Key
KGWVFQAPOGAVRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33529-01-0.html
Synonym
1-Hexyl-1H-imidazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33529-01-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)