Merck
AMBH3155FD83
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,500
250 MG
¥29,600
1 G
¥85,700
5 G
¥247,600
10 G
¥415,400
ベンダーカタログ番号: A764534-100MG
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,500
250 MG
¥29,600
1 G
¥85,700
5 G
¥247,600
10 G
¥415,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A764534-100MG
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-11(8-13)5-4-6-12-11/h12H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
YSRVDGYYECHRCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086398-02-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)