Merck
AMBH3155FCFD
Ambeed, Inc.
1-(4-Ethoxyphenyl)thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥17,900
10 G
¥25,000
25 G
¥42,000
ベンダーカタログ番号: A693982-5G
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥17,900
10 G
¥25,000
25 G
¥42,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A693982-5G
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(4-ethoxyphenyl)thiourea
Inchi Code
1S/C9H12N2OS/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)13/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,13)
InChI Key
QGLYTNIXHPCRCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/880-29-5.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)