Merck
AMBH3155FC7C
Ambeed, Inc.
6-Methylbenzoxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,100
1 G
¥14,200
5 G
¥24,100
25 G
¥72,000
ベンダーカタログ番号: A624502-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,100
1 G
¥14,200
5 G
¥24,100
25 G
¥72,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A624502-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-methyl-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5H,1H3
InChI Key
SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10531-80-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)