Merck
AMBH3155FA7C
Ambeed, Inc.
1,2-Bis(perbromophenyl)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥12,900
100 G
¥17,500
500 G
¥24,600
1 KG
¥39,600
ベンダーカタログ番号: A355019-25G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥12,900
100 G
¥17,500
500 G
¥24,600
1 KG
¥39,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
971.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A355019-25G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,2,3,4,5-pentabromo-6-[2-(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethyl]benzene
Inchi Code
1S/C14H4Br10/c15-5-3(6(16)10(20)13(23)9(5)19)1-2-4-7(17)11(21)14(24)12(22)8(4)18/h1-2H2
InChI Key
BZQKBFHEWDPQHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84852-53-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)