Merck
AMBH3155FA27
Ambeed, Inc.
2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,400
25 G
¥31,800
100 G
¥94,100
ベンダーカタログ番号: A302471-5G
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,400
25 G
¥31,800
100 G
¥94,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A302471-5G
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H10BrFO/c12-10(11(14)7-5-6-7)8-3-1-2-4-9(8)13/h1-4,7,10H,5-6H2
InChI Key
LMCZCCDXOZGIND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/204205-33-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)