Merck
AMBH3155FA1B
Ambeed, Inc.
5-Norbonene-2-methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,100
5 G
¥12,900
10 G
¥16,400
25 G
¥19,500
ベンダーカタログ番号: A294964-1G
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,100
5 G
¥12,900
10 G
¥16,400
25 G
¥19,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A294964-1G
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethylamine
Inchi Code
1S/C8H13N/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-5,9H2
InChI Key
XLBALIGLOMYEKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95-10-3.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)