Merck
AMBH3155F977
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-(bromomethyl)pyridine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,600
1 G
¥30,100
5 G
¥84,800
ベンダーカタログ番号: A204903-250MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,600
1 G
¥30,100
5 G
¥84,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.83
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A204903-250MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-4-(bromomethyl)pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H5Br2N.BrH/c7-4-5-1-2-9-6(8)3-5;/h1-3H,4H2;1H
InChI Key
YLFPZFMKJFKIKW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32938-44-6.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)