コンテンツへスキップ
Merck

AMBH3155F958

Ambeed, Inc.

Tributyl(cyanomethyl)phosphonium chloride

ログイン組織・契約価格を表示する

サイズを選択してください

5 G
¥11,800
25 G
¥22,400

ベンダーカタログ番号: A183950-5G

¥11,800


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より


サイズを選択してください

表示を変更する
5 G
¥11,800
25 G
¥22,400

About This Item

CAS番号:
分子量:
277.82
MDL番号:

ベンダーカタログ番号: A183950-5G

¥11,800


12日以内に発送 - Aldrich提携会社より

Iupac Name

tributyl(cyanomethyl)phosphonium chloride

Inchi Code

1S/C14H29NP.ClH/c1-4-7-11-16(14-10-15,12-8-5-2)13-9-6-3;/h4-9,11-14H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1

InChI Key

JCHWNYYARSRCKZ-UHFFFAOYSA-M

保管温度

Inert atmosphere,Room Temperature

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/82358-61-0.html

最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)