Merck
AMBH3155F919
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-iodo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Inchi Code
1S/C5H11IO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
CJXAGOKSVZAZAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104539-21-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/104539-21-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)