Merck
AMBH303C6BE4
Ambeed, Inc.
2-(6-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,100
250 MG
¥14,200
1 G
¥20,100
5 G
¥55,900
25 G
¥175,600
ベンダーカタログ番号: A995634-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,100
250 MG
¥14,200
1 G
¥20,100
5 G
¥55,900
25 G
¥175,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A995634-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(6-bromo-2-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-8(2,11)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
OXSDDDKLMCHNHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow-brown to Brown Sticky Oil to Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/638218-78-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)