Merck
AMBH303C6BA3
Ambeed, Inc.
PKM2-IN-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥15,100
25 MG
¥18,800
50 MG
¥26,100
100 MG
¥39,400
250 MG
¥59,700
1 G
¥147,300
5 G
¥496,000
ベンダーカタログ番号: A976997-10MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥15,100
25 MG
¥18,800
50 MG
¥26,100
100 MG
¥39,400
250 MG
¥59,700
1 G
¥147,300
5 G
¥496,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
345.49
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A976997-10MG
¥15,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-methyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate
Inchi Code
1S/C18H19NO2S2/c1-12-15(11-23-18(22)19-9-5-2-6-10-19)17(21)14-8-4-3-7-13(14)16(12)20/h3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2,1H3
InChI Key
STAFOGVMELKGRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94164-88-2.html
Synonym
(3-Methyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)