Merck
AMBH303C6B62
Ambeed, Inc.
3-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,500
1 G
¥17,300
5 G
¥54,100
10 G
¥100,100
ベンダーカタログ番号: A960571-250MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,500
1 G
¥17,300
5 G
¥54,100
10 G
¥100,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A960571-250MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-N-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-8-6-5(7)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
LXCXEEQZSDKPKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214977-38-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/214977-38-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)