Merck
AMBH303C6B58
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-ethoxypyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,400
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,100
5 G
¥20,100
ベンダーカタログ番号: A957266-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,400
250 MG
¥12,200
1 G
¥13,100
5 G
¥20,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A957266-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-ethoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-2-10-7-5-6(8)3-4-9-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
HSPMUFVIWJXJHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89943-12-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)