Merck
AMBH303C6AA0
Ambeed, Inc.
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,600
250 MG
¥14,200
1 G
¥18,400
5 G
¥49,300
ベンダーカタログ番号: A906259-100MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,600
250 MG
¥14,200
1 G
¥18,400
5 G
¥49,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A906259-100MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dimethoxy-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
Inchi Code
1S/C9H14N4O3/c1-14-8-10-7(11-9(12-8)15-2)13-3-5-16-6-4-13/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
FEDGCLDYLJUCNC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/241483-00-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)