Merck
AMBH303C67D1
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,200
250 MG
¥47,700
1 G
¥60,800
5 G
¥166,300
ベンダーカタログ番号: A781938-100MG
¥29,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,200
250 MG
¥47,700
1 G
¥60,800
5 G
¥166,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A781938-100MG
¥29,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 6-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7ClN4O2/c1-2-15-8(14)7-11-10-6-4-3-5(9)12-13(6)7/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
ZDUBOXQUQKOFHJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75680-93-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)