Merck
AMBH303C66E7
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,100
1 G
¥14,000
5 G
¥26,500
25 G
¥84,000
ベンダーカタログ番号: A746782-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,100
1 G
¥14,000
5 G
¥26,500
25 G
¥84,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A746782-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(trifluoromethoxy)-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2O/c8-7(9,10)13-4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3H,11-12H2
InChI Key
PIOKGAUSPFWRMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/658-89-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)