Merck
AMBH303C66B0
Ambeed, Inc.
N1-Methylbenzene-1,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,300
1 G
¥22,600
5 G
¥66,300
ベンダーカタログ番号: A739590-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,300
1 G
¥22,600
5 G
¥66,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A739590-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N~1~-methyl-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
InChI Key
DYNWNNKAUGBOOZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to brown to black powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50617-73-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)