Merck
AMBH303C6697
Ambeed, Inc.
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,100
1 G
¥11,800
5 G
¥15,900
10 G
¥21,900
25 G
¥40,500
ベンダーカタログ番号: A735505-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,100
1 G
¥11,800
5 G
¥15,900
10 G
¥21,900
25 G
¥40,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A735505-250MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(chloromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7ClO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
InChI Key
FNIFQOISPAAFQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73291-09-5.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)