Merck
AMBH303C662A
Ambeed, Inc.
5-Nitrophthalazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,400
250 MG
¥37,600
1 G
¥87,900
5 G
¥287,800
ベンダーカタログ番号: A720100-100MG
¥25,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,400
250 MG
¥37,600
1 G
¥87,900
5 G
¥287,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A720100-100MG
¥25,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-nitrophthalazine
Inchi Code
1S/C8H5N3O2/c12-11(13)8-3-1-2-6-4-9-10-5-7(6)8/h1-5H
InChI Key
NWASGBYNFZVASN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89898-86-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89898-86-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)