Merck
AMBH303C65F6
Ambeed, Inc.
1-Cyclobutylhydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,500
1 G
¥18,600
5 G
¥40,000
25 G
¥127,900
ベンダーカタログ番号: A678296-250MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,500
1 G
¥18,600
5 G
¥40,000
25 G
¥127,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
122.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A678296-250MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-cyclobutylhydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-4-2-1-3-4;/h4,6H,1-3,5H2;1H
InChI Key
AQOZZSWECZTDNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158001-21-9.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)