Merck
AMBH303C65A0
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-3-bromo-5-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥16,200
5 G
¥22,800
ベンダーカタログ番号: A700521-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥16,200
5 G
¥22,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A700521-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-amino-3-bromo-5-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3H,11H2,1H3
InChI Key
RDASOBRMXWNFNB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1123171-91-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1123171-91-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)