Merck
AMBH303C654D
Ambeed, Inc.
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.92
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BF3NO2/c8-6(9,10)4-1-2-11-5(3-4)7(12)13/h1-3,12-13H
InChI Key
KJFNGXQZOZOTHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870459-90-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870459-90-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)