Merck
AMBH303C6467
Ambeed, Inc.
2,6-Dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,700
250 MG
¥27,000
1 G
¥61,000
ベンダーカタログ番号: A660051-100MG
¥23,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,700
250 MG
¥27,000
1 G
¥61,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A660051-100MG
¥23,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,6-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO2S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
FKRXAOXJRNLGQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2905-29-5.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)