Merck
AMBH303C63E8
Ambeed, Inc.
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥17,100
100 MG
¥22,800
250 MG
¥29,200
1 G
¥56,600
5 G
¥178,000
ベンダーカタログ番号: A641234-50MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥17,100
100 MG
¥22,800
250 MG
¥29,200
1 G
¥56,600
5 G
¥178,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A641234-50MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-1-2-6(3-11)12-4-5/h1-2,4H,3,11H2
InChI Key
HVQOLQUEKRHKKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/164341-39-3.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)