Merck
AMBH303C6331
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-2-iodopyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.88
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3,5-dichloro-2-iodopyrazine
Inchi Code
1S/C4HCl2IN2/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H
InChI Key
AEULAQIUCSOQQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136866-30-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)