Merck
AMBH303C6302
Ambeed, Inc.
Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥36,500
ベンダーカタログ番号: A612929-100MG
¥36,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥36,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A612929-100MG
¥36,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-2-3-8-4-10-6-11(8)5-7/h2-6H,1H3
InChI Key
MUBQQJSSJDOSKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139183-89-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)