Merck
AMBH303C6163
Ambeed, Inc.
4,6-Dibromoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥29,900
ベンダーカタログ番号: A563107-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,500
5 G
¥29,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.95
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A563107-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,6-dibromoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
InChI Key
SUCNDCRRXDSYHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927801-13-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)