Merck
AMBH303C60E3
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridazine-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.54
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-chloro-4-pyridazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClN3/c6-5-4(3-7)1-2-8-9-5/h1-2H
InChI Key
GAQMHKPMJLFJPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
White to yellow to brown to black solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1445-56-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)