Merck
AMBH303C60DB
Ambeed, Inc.
7-Bromoquinolin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,600
250 MG
¥27,900
1 G
¥61,900
ベンダーカタログ番号: A545857-100MG
¥16,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,600
250 MG
¥27,900
1 G
¥61,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A545857-100MG
¥16,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromo-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-7-2-1-6-3-8(11)5-12-9(6)4-7/h1-5H,11H2
InChI Key
CCHYPYCCQBLGLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266322-58-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1266322-58-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)