Merck
AMBH303C5FF3
Ambeed, Inc.
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethyne
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,100
250 MG
¥15,900
1 G
¥21,700
5 G
¥57,200
ベンダーカタログ番号: A519954-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,100
250 MG
¥15,900
1 G
¥21,700
5 G
¥57,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A519954-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-fluoro-4-[(4-fluorophenyl)ethynyl]benzene
Inchi Code
1S/C14H8F2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H
InChI Key
HFFUXLCRPYMGFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5216-31-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)