Merck
AMBH303C5FDC
Ambeed, Inc.
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
5 G
¥11,100
100 G
¥14,800
500 G
¥33,400
1 KG
¥51,500
ベンダーカタログ番号: A517625-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
5 G
¥11,100
100 G
¥14,800
500 G
¥33,400
1 KG
¥51,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A517625-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H
InChI Key
ISHROKOWRJDOSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/106261-49-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)