Merck
AMBH303C5F9C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,300
1 G
¥10,600
5 G
¥15,500
10 G
¥19,500
25 G
¥27,000
100 G
¥80,900
ベンダーカタログ番号: A511710-250MG
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,300
1 G
¥10,600
5 G
¥15,500
10 G
¥19,500
25 G
¥27,000
100 G
¥80,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.96
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A511710-250MG
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H4BrF3O/c4-2(1-8)3(5,6)7/h2,8H,1H2
InChI Key
FJNZCBUVTKMTNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/311-86-4.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/311-86-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)