Merck
AMBH303C5F83
Ambeed, Inc.
5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
250 MG
¥14,600
1 G
¥19,900
5 G
¥39,600
10 G
¥70,900
ベンダーカタログ番号: A509179-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
250 MG
¥14,600
1 G
¥19,900
5 G
¥39,600
10 G
¥70,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.51
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A509179-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2S/c6-4-1-5(3-8-2-4)11(7,9)10/h1-3H
InChI Key
AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65001-21-0.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)