Merck
AMBH303C5EE9
Ambeed, Inc.
5,7-Difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,600
250 MG
¥22,400
ベンダーカタログ番号: A492464-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,600
250 MG
¥22,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A492464-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,7-difluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6;/h3-4,8H,1-2,12H2;1H
InChI Key
UEGKCSOJPKGCKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1229784-79-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)