Merck
AMBH303C5E09
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-methylpentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,100
250 MG
¥13,500
1 G
¥14,800
5 G
¥27,400
25 G
¥102,900
ベンダーカタログ番号: A465544-100MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,100
250 MG
¥13,500
1 G
¥14,800
5 G
¥27,400
25 G
¥102,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A465544-100MG
¥11,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
NNFDHJQLIFECSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42990-24-9.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)