Merck
AMBH303C5BDB
Ambeed, Inc.
4-(2-Bromoethyl)pyridine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.96
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)pyridine hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H8BrN.BrH/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7;/h2-3,5-6H,1,4H2;1H
InChI Key
LSZGISUYWRVVJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120277-01-2.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/120277-01-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)