Merck
AMBH303C5B82
Ambeed, Inc.
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,300
250 MG
¥28,100
1 G
¥48,600
5 G
¥110,500
ベンダーカタログ番号: A402803-100MG
¥24,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,300
250 MG
¥28,100
1 G
¥48,600
5 G
¥110,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A402803-100MG
¥24,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxy)aniline
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11/h1-4,11H,5-8,12H2
InChI Key
CCIFXNITZHWCRR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/917483-71-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/917483-71-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)