Merck
AMBH303C5B09
Ambeed, Inc.
3,3'-Diamino-4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
5 G
¥12,200
10 G
¥15,100
25 G
¥20,100
100 G
¥55,900
500 G
¥180,700
ベンダーカタログ番号: A391746-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
5 G
¥12,200
10 G
¥15,100
25 G
¥20,100
100 G
¥55,900
500 G
¥180,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A391746-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4'-sulfonylbis(2-aminophenol)
Inchi Code
1S/C12H12N2O4S/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)19(17,18)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6,15-16H,13-14H2
InChI Key
KECOIASOKMSRFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7545-50-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)