Merck
AMBH303C596A
Ambeed, Inc.
Ellipticine HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥35,400
25 MG
¥54,600
50 MG
¥87,300
100 MG
¥142,500
250 MG
¥236,500
ベンダーカタログ番号: A354526-10MG
¥35,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥35,400
25 MG
¥54,600
50 MG
¥87,300
100 MG
¥142,500
250 MG
¥236,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.77
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A354526-10MG
¥35,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5,11-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H14N2.ClH/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17;/h3-9,19H,1-2H3;1H
InChI Key
VSBNVARERCGCEF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5081-48-1.html
Synonym
5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)