Merck
AMBH303C57A7
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2H-spiro[benzofuran-3,4'-piperidine] hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,600
ベンダーカタログ番号: A317238-100MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A317238-100MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-2H-spiro[benzofuran-3,4'-piperidine] hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14BrNO.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(8-15-11)3-5-14-6-4-12;/h1-2,7,14H,3-6,8H2;1H
InChI Key
VENPYWDQLRBJRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923052-18-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)