Merck
AMBH303C5772
Ambeed, Inc.
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
250 MG
¥13,300
1 G
¥17,700
5 G
¥46,600
ベンダーカタログ番号: A313694-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
250 MG
¥13,300
1 G
¥17,700
5 G
¥46,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A313694-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinyl ether
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-12-10-3-2-9-7-11-5-4-8(9)6-10/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3
InChI Key
YYTAYINRPUJPNH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Form: liquid or solid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42923-77-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)