Merck
AMBH303C55EC
Ambeed, Inc.
N-BOC-thiomorpholine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥15,500
1 G
¥37,800
5 G
¥155,700
ベンダーカタログ番号: A288366-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥15,500
1 G
¥37,800
5 G
¥155,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A288366-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(tert-butoxycarbonyl)-2-thiomorpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-4-5-16-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
VJGKMSGPYQNGGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/134676-67-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/134676-67-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)